Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Conexión S7
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
Marca:  Mettler Toledo™ 30281918
63.56 EUR hasta el 2025-10-26
Use el código promocional "24136" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15599651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.90€
    65.25€ / cada uno
    Ahorro 1.65€
    2% Descuento
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Extraíbles
  • Reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
S7-BNC, resistente al agua IP67
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor
1,2 m
Sensores Mettler Toledo InLab
4 pies
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Conexión S7 > Conector: BNC; longitud: 1,2 m (4 pies); resistente al agua IP67