Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Conexión S7
Cables de electrodo para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor Mettler Toledo.
Marca: Mettler Toledo™ 30281919
62.08 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24140" para aplicar la oferta.
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
S7-DIN 19262 | |
Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor | |
1,2 m |
Sensores Mettler Toledo InLab | |
4 pies |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
-
Multiple Manufacturers
Nuevos acuerdos para agua limpia
Compra ahora hasta un 60% de descuento en productos esenciales para la investigación de Agua LimpiaPromo Code: 24139Expires: 2025-08-21
New Offer Ahorra ahora