Learn More
Mettler Toledo™ Sensores inteligentes de oxígeno disuelto InLab™ 605 ISM
Marca: Mettler Toledo™ 51344613
1180.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
10 m | |
De 0 °C a 60 °C | |
Certificado CE, ISO 9001 |
Título del producto
Mettler Toledo™ Sensores inteligentes de oxígeno disuelto InLab™ 605 ISM > Longitud del cable: 5 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido