Learn More
Fisherbrand™ Registradores de gráficos sin tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta -150 °C mediante registradores gráficos Fisherbrand™ Isotemp para ultracongeladores.
Marca: Fisherbrand™ 332166G11
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica
Especificaciones
Instalada en fábrica | |
-150 °C | |
7 días |
Chart Recorder | |
Isotemp 13 and 20 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer, Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos) |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Registradores de gráficos sin tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp > Para su uso con: Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido