Learn More
Fisherbrand™ Registradores de gráficos sin tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta -150 °C mediante registradores gráficos Fisherbrand™ Isotemp para ultracongeladores.
Marca:  Fisherbrand™ 332791G11
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17838020
  • 1750.00€ / cada uno
El libro académico Best Buy Book 2025
Usar código promocional 25081 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Registrador de siete días
  • Funciona a hasta -150 °C
  • Instalado en fábrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Instalada en fábrica
-150 °C
7 días
Chart Recorder
Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer, Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Registradores de gráficos sin tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp > Para su uso con: Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos)