Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Marca:  Thermo Scientific™ 453A2295
616.92 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16875951
  • 620.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • Diámetro interior x diámetro exterior x L: 4 x 6,3 x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin división, junta cónica individual, lana de vidrio, desactivado
78,5 mm
Revestimiento sin división con junta cónica individual
6,3 mm
Vidrio de borosilicato altamente desactivado
25
Lana de cuarzo
4 mm
Puerto de inyección dividido/sin división
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.