Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Marca:  Thermo Scientific™ 453A2375
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10055694
  • 201.00€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
453A2375
5
Ninguno
2,3 mm
Orificio de inyección para GC
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual
78,5 mm
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual
6,3 mm
Vidrio de borosilicato altamente desactivado
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC > Revestimiento Fast FocusLiner con división/sin división con junta cónica individual para instrumentos Agilent; 2,3 x 6,3 x 78,5 mm; 5/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.