Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing
Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing is heat resistant for industrial applications.
2.20€ - 242.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Rubber |
Color | Negra |
MaxOperatingTempEnglish | 212°F |
MaxOperatingTempMetric | de 100 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11362114
|
Saint Gobain Life Sciences
720240 |
4 mm | 6 mm | 1 mm |
242.00€
100 metros |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15670181
|
Saint Gobain Life Sciences
720345 |
5 mm | 8 mm | 1.5 mm |
155.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10348284
|
Saint Gobain Life Sciences
720480 |
7 mm | 10 mm | 1,5 mm |
228.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11372114
|
Saint Gobain Life Sciences
720345 |
5 mm | 8 mm | 1.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
With its good mechanical, chemical, electrical, and heat resistant (thermal) properties, Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing from Saint-Gobain is recommended for a wide range of industrial applications. Its economic cost makes it an ideal industrial tubing. Chloroprene flexible tubing is used as much for cable insulation as for transfer of nitrogen and helium gases. It is recommended for welding equipment, automotive, and electro-mechanical industries. Additionally, chloroprene tubing shows an outstanding resistance to UV and weathering.
- Resistance to hydrocarbons and mineral oils
- Good ageing; ozone resistant
- High dielectrical strength
Typical Applications
- General industrial
- Cable insulation
- Nitrogen and helium gas transfer
- Welding equipment
- Automotive
- Electro-mechanical industries
Especificaciones
Tubing | |
Negra | |
de 100 °C |
Rubber | |
212°F |