Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing
Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing is heat resistant for industrial applications.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 720480
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10348284
  • 228.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características y ventajas
  • Resistencia a hidrocarburos y aceites minerales
  • Buen envejecimiento; resistentes al ozono
  • Alta resistencia dieléctrica
Aplicaciones típicas
  • Industrial general
  • Aislamiento de cables
  • Transferencia de nitrógeno y helio gaseoso
  • Equipo de soldadura
  • Automoción
  • Industrias electromecánicas
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
7 mm
10 mm
50 m
1,5 mm
-25 °C
Heat Resistant
212°F
0.28 in.
Rubber
164 ft.
0.06 in.
-13°F
50 m
Negra
de 100 °C