Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Chloroprene Flexible Tubing
Description
Características y ventajas
- Resistencia a hidrocarburos y aceites minerales
- Buen envejecimiento; resistentes al ozono
- Alta resistencia dieléctrica
Aplicaciones típicas
- Industrial general
- Aislamiento de cables
- Transferencia de nitrógeno y helio gaseoso
- Equipo de soldadura
- Automoción
- Industrias electromecánicas
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (imperial) | 0,16 in |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,24 in, 6 mm |
| Longitud global (imperial) | 328.1 ft. |
| Longitud global (métrico) | 100 m |
| Grosor (imperial) | 0.04 in. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -13°F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -25 °C |
| Show More |