Learn More
Patrón de indio, 1000 μmg/l en HNO3 al 2-5 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
71.05€ - 148.00€
CAS | 7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | In |
Peso molecular (g/mol) | 114.82 |
Número MDL | MFCD00134048 |
Clave InChI | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
Nombre IUPAC | indio |
SMILES | [In] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10496932
|
SPEX Certiprep
PLIN2-2Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
71.05€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10090452
|
SPEX Certiprep
PLIN2-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
148.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
In | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
In | |
MFCD00134048 | |
5359967 | |
indio |
Especificaciones
Indium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
In | |
AA, ICP | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
[In] | |
2% HNO3 | |
5359967 | |
Plasma |
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00134048 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
indio | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Concentración de matriz 1000 μg/ml 2-5 % de HNO3 |
Seguridad y manipulación
Causa irritación cutánea e irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only