Learn More
Indio, solución estándar plasmática, Specpure™, In 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013846.AP
Cantidad | 500 mL |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
MFCD00134048 |
Especificaciones
Indium plasma standard solution | |
Líquido | |
MFCD00134048 | |
500 mL |
In 1000μg/mL | |
In in 5% HNO3 | |
UN3264 | |
Specpure™ |