Learn More
3M™ Freeze Watch™ Indicador 9805FW
Consiste en un líquido indicador altamente sensible dentro de una ampolla especialmente diseñada para monitorizar la exposición de productos sensibles a la temperatura a temperaturas de congelación.
Marca:  3M™ Freeze Watch™ 7000002736
Código de producto. 17288510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Solución económica para monitorizar la exposición de productos a temperaturas de congelación.
  • El dorso autoadhesivo se adhiere firmemente a la mayoría de los materiales de embalaje exterior.
  • Resultados visuales de fácil interpretación.
  • La temperatura de activación de 0 °C facilita el envío adecuado de artículos sensibles a la congelación.
Especificaciones
Especificaciones
400/caja
58 mm
0 °C
2,283 in
32 °F
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
3M™ Freeze Watch™ Indicador 9805FW > Longitud: 58 mm