Learn More
Merck Immobilon™ GO para la inmunodetección simple
Immobilon™ GO aplica los principios de los ensayos de flujo lateral para el procesamiento de Western blots. Solo tienes que colocar tu miniblot en el dispositivo y luego añadir tus soluciones de lavado y anticuerpos a los puertos de la parte superior. Vuelva más tarde para aplicar el sustrato de detección y la imagen de su Western blot.
Marca: Merck IMGDV010
Descripción
El dispositivo Immobilon™ GO es un dispositivo de inmunodetección manos libres diseñado para el procesamiento independiente y a distancia de Western blots. Cada dispositivo puede procesar una mini blot. El diseño exclusivo utiliza la convección continua de fluidos secuencial a través de una matriz de flujo para permitir la unión de anticuerpos manos libres y los pasos de lavado de membrana realizados durante la inmunodetección de inmunotransferencias.
El dispositivo Immobilon™ GO está diseñado para un solo uso y no requiere una fuente de alimentación externa o de vacío para su funcionamiento. El tampón de transferencia de leche seca no grasa estándar se utiliza en toda la configuración de Immobilon™ GO para permitir una transición fácil de los protocolos tradicionales de transferencia occidental. Los Western blots se procesan en tan solo 3 horas; sin embargo, para mayor comodidad los blots pueden permanecer en el dispositivo Immobilon™ GO por más tiempo, incluso para el procesamiento nocturno.
Soluciones de bloqueo compatibles
- TBS-Tcon NFDM
Reactivos de detección compatibles
- Sustratos del HRP Western Immobilon
- Reactivos de detección disponibles en el mercado
Membranas compatibles
- PVDF (membranas Immobilon)
- Nitrocelulosa
Especificaciones
Quimioluminiscente, Fluorescente, Chromogenic | |
Inmunoblot (Western) | |
10/paq. | |
Temperatura ambiente |