Learn More
Leica Microsystems Aceite de inmersión
Use Leica™ Immersion Oil with microscope to increase the resolving power and aperture of the objective lens.
Marca: Leica Microsystems 13614800
Detalles adicionales : Peso : 0.00990kg
Descripción
- Frasco de 10 ml
- Para microscopios Leica
Especificaciones
Aceite de inmersión | |
10 mL | |
10 ml |
1/Paq. | |
Tipo A |
Seguridad y manipulación
- Immersion Oil
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Benzyl benzoate