missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-5R alpha/CD125 Antibody (1036601), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB2531H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IL-5R alpha/CD125 Monoclonal antibody specifically detects IL-5R alpha/CD125 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
IL-5R alpha/CD125 | |
Monoclonal | |
HRP | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
1036601 | |
Flow Cytometry | |
CD125 antigen, CDw125CD125, HSIL5R3, IL-5 receptor subunit alpha, IL5R, IL-5R subunit alpha, IL-5RA, IL-5R-alpha, interleukin 5 receptor type 3, interleukin 5 receptor, alpha, interleukin-5 receptor alpha chain, interleukin-5 receptor alpha subunit, interleukin-5 receptor subunit alpha, MGC26560 | |
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-5 R alpha/CD125, Asp21-Arg335, Accession # O08665 | |
0.1 mL | |
Immunology | |
3568 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
IL-5R alpha/CD125 Antibody (1036601), HRP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, HRP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido