Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-2RB/CD122 humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EHIL2RBX5
Descripción
El ensayo ELISA para el receptor de interleucina 2 humana beta/CD122 (IL-2RB/CD122 hu) cuantifica el IL-2RB hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IL-2RB hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-2RB humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El CD122 (receptor de interleucina 2) está implicado en las respuestas inmunitarias mediadas por las células T, expresadas principalmente en el sistema hematopoyético y está presente en 3 formas. La forma de baja afinidad de CD122 es un monómero de la subunidad alfa y no está implicada en la transducción de señales. La forma de afinidad intermedia consiste en un heterodímero de subunidad alfa/beta y la forma de alta afinidad consiste en un heterotrímero de subunidad alfa/beta/gamma. Tanto las formas intermedias como las de alta afinidad del receptor están involucradas en la endocitosis mediada por el receptor y en la transducción de las señales mitogénicas del CD122. La proteína codificada por el gen CD122 representa la subunidad beta y es una proteína de membrana de tipo I. Las enfermedades asociadas con la disfunción de la proteína CD122 incluyen artritis idiopática juvenil oligoarticular y artritis idiopática juvenil sin factor reumatoide.
Especificaciones
P14784 | |
22 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
3560 | |
<12% | |
Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno, SAV-HRP, Solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado | |
5 × 96 pruebas | |
Transducción de señal | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 24,58 pg/ml a 6000 pg/ml | |
De 22 pg/ml a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Citocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CD122,IL15RB,P70-75 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP5-1170K4.6, CD122, IL15RB, P70-75 | |
1 h 20 min |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.