Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división IKZF1
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca:  Abnova™ FS0045.100uL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16003485
  • 1515.00€ / 100 microlitros
Ver promociones disponibles
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
10320
100 μl
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Líquido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH de división IKZF1 > 100 μl