Learn More
IgG2b Rat, FITC, Clone: RTK4530, Isotype Control, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
74.25€ - 306.45€
Especificaciones
Antígeno IgG2b
Clon RTK4530
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado FITC
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17198911
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60077FI.1
50 μg
78.30€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17188911
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60077FI
200 μg
306.45€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17118921
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60077FI.3
25 Tests
74.25€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17108921
Ver documentos Detalles de la promoción
Stemcell Technologies
60077FI.2
100 Tests
201.15€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The RTK4530 antibody (IgG2b, kappa) is suitable for use as an isotype-matched control antibody in several applications to estimate the degree of non-specific binding by an antigen-specific antibody
  • Ideally, the isotype control should have the same subclass of heavy chain (IgA, IgD, IgE, IgG, or IgM) and light chain (kappa or lambda) as the specific antibody being used
  • If a conjugated antibody is used, an isotype control conjugated to the same molecule (e.g. fluorochrome) should be chosen
  • The use of an appropriate isotype control helps confirm the specificity of the antigen-specific antibody and indicates non-specific binding that may result from binding to Fc receptors or other cell components
  • This antibody clone has been verified for use as an isotype control antibody for assessing non-specific binding to cells in applications such as flow cytometry and immunofluorescence microscopy applications (surface and intracellular staining)
Especificaciones
Especificaciones
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
FITC
IgG2b κ
RTK4530
Monoclonal
Rat
Isotype Control (Primary)