missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG1 Mouse, FITC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB65-F-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The MOPC-21 antibody is a highly published isotype control. This isotype control antibody was generated in and has an IgG1 isotype making it a suitable control for experiments using IgG1 primary antibodies. The MOPC-21 control antibody is not known to bind any specific targets and exhibits very low background.Especificaciones
IgG1 | |
Monoclonal | |
0.5mg/mL | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
100 μg | |
2-8°C protected from light. Stable for 12 Months. Do Not Freeze. |
Flow Cytometry | |
MOPC-21 | |
FITC | |
Mouse | |
RUO | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
IgG1 Mouse, FITC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, enQuireBio™ > 100 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido