missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgA Kappa Human, DyLight 488, Isotype Control, Novus Biologicals™
Human Polyclonal Isotype Control
Marca: Bio-Techne NBP3-06873G
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IgA Kappa Polyclonal antibody specifically detects IgA Kappa in Human samples. It is validated for ELISA, Control
Especificaciones
IgA Kappa | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Human myeloma serum | |
RUO | |
Human | |
Isotype Controls |
ELISA | |
DyLight 488 | |
Human | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Epitope Tags | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgA κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
IgA Kappa Human, DyLight 488, Isotype Control, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 488
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido