missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IFITM1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
256.00€ - 512.00€
Especificaciones
Antígeno | IFITM1 |
---|---|
Clon | 001 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17719793
|
Invitrogen™
MA543443 |
50 μL |
256.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17799653
|
Invitrogen™
MA543108 |
100 μL |
512.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Human IFITM1
IFITM1 (Interferon inducible transmembrane protein 1) is a member of the IFN-inducible transmembrane protein family. It is an essential mediator of interferon-gamma-induced antiproliferation and plays a role in the control of cell growth. IFITM1 is upregulated in several tumor types and may be useful as a tumor biomarker. Both mouse IFITM1 and IFITM3 are expressed on the cell surfaces of primordial germ cells in a developmentally-regulated manner. IFITM1 activity is required for primordial germ cell transit, and IFITM1 acts as a repulsive molecule by repelling non-IFITM1-expressing primordial germ cells from the mesoderm into the endoderm.Especificaciones
IFITM1 | |
1 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative | |
1110036C17Rik; 27-Sep; 9-27; CD225; dispanin subfamily A member 2a; DSPA2a; Fragilis protein 2; fragilis2; IFI17; IFITM1; ifitm-like protein 2; interferon induced transmembrane protein 1; interferon induced transmembrane protein 2 like; interferon-induced protein 17; Interferon-induced transmembrane protein 1; interferon-inducible protein 9-27; LEU13; Leu-13 antigen; Mil2; Mil-2; Mouse ifitm-like protein 2 | |
Ifitm1 | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
001 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P13164 | |
8519 | |
A synthetic peptide corresponding to the center region of the Human IFITM1. | |
Primary | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Ifitm1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ IFITM1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™