Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestras IEF, 4X, pH 3-7 con lisina Código de producto.: 15415819
Thermo Scientific™ Tampón de muestras IEF, 4X, pH 3-7 con lisina
Código de producto. 15415819
25 ml, 25 ml
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Código de producto. 15415819
Marca: Thermo Scientific™ J63633.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 4X
Intervalo de pH Desde 3 hasta 7
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
Formulario Líquido
Cantidad 25 ml
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteZ31E501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteF28X894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteQ13E507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteF28X895 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón de muestras IEF, 4X, pH 3-7 con lisina >