Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de muestra IEF, 2X, pH 3-10 con lisina y arginina
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Intervalo de pH | Desde 3 hasta 10 |
| Tipo de producto | Tampón de carga de muestras |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 25 ml |