Learn More
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™ Código de producto.: 30003178
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™
Código de producto. 30003178
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 30003178
Marca: VHG Labs VHGLISSC100100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium
CAS 7440-20-2
Nombres de analitos o componentes Scandium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Sc
Concentración 100 μg/mL
Sinónimo Sc
Fórmula InChI InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
Nombre IUPAC scandium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 44.96
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.956 g/mol
Título del producto
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™ >