Learn More
Patrón de manganeso para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca:  SPEX Certiprep CLMS-1
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10318633
  • 329.68€ / 125 ml
Explore más ofertas especiales
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Multi-Element Solution 1
125 mL
ICP-MS
Standard Solution
5% HNO3
Cada componente a 10 μg/ml en 5 % de HNO3:
Cerio
Disprosio
Erbio
Europio
Gadolinio
Holmio
Lantano
Lutecio
Neodimio
Frasco de LDPE lixiviación triple
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
ICP/ICP-MS Standard
Trazas ICP/ICP-MS
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Patrón de manganeso para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™ > 125Ml; frasco de LDPE lixiviación triple
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio