Learn More
Patrón de calibración 2 sin mercurio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 15638275
compliance-icons
Patrón de calibración 2 sin mercurio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15638275 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. 15638275
Marca: SPEX Certiprep CLMS2N
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ag10μg/ml
Al10μg/ml
As10μg/ml
Ba10μg/ml
Be10μg/ml
Bi10μg/ml
Ca10μg/ml
Cd10μg/ml
Co10μg/ml
Cr10μg/ml
Cs10μg/ml
Cu10μg/ml
Fe10μg/ml
Ga10μg/ml
In10μg/ml
K10μg/ml
Li10μg/ml
Mg10μg/ml
Mn10μg/ml
Na10μg/ml
Ni10μg/ml
Pb10μg/ml
Rb10μg/ml
Se10μg/ml
Sr10μg/ml
Tl10μg/ml
U10μg/ml
V10μg/ml
Zn10 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Multi-Element Solution 2 without Mercury
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 5% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • multi-element solution 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de calibración 2 sin mercurio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™ >