Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™, nitrocelulosa, tamaño normal
Las pilas de transferencia iBlot se utilizan para transferir proteínas
Marca: Invitrogen™ IB301001
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot son pilas desechables que se suministran en tres variedades para diferentes aplicaciones: las pilas de transferencia de gel iBlot incluyen membranas de PVDF o de transferencia de nitrocelulosa para realizar transferencias secas de proteínas, las pilas de transferencia de ADN iBlot tienen una membrana de transferencia de nailon integrada para realizar transferencias secas de ADN, y las pilas de detección Western iBlot se utilizan para realizar detecciones Western en membranas de PVDV o de nitrocelulosa transferidas previamente. Cada pila de transferencia iBlot contiene un electrodo de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas o ADN.
Membrana de nitrocelulosa
- Compuestas de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
- Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
- Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas y electrostáticas
- Tamaño de poro: 0,2 μm
- Capacidad de unión a proteínas: 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
- El tamaño normal (13 cm x 8,3 cm) se utiliza para todos los tipos de gel midi Novex (o equivalentes) y geles E-PAGE™ 48 o 96
- El tamaño mini (8 cm x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (o equivalentes)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
13,5 cm | |
10 sets | |
Nitrocelulosa | |
10 juegos de pilas de transferencia en una caja. Almacenar a temperatura ambiente. | |
Normal, 13,5 cm x 8 cm | |
10 transferencias |
8 cm | |
Pila de transferencia | |
0,2 μm | |
Temperatura ambiente | |
iBlot™ | |
Eliminación sostenible |
Seguridad y manipulación
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, regular size
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydrox ymethyl)-1,3-Propanediol, ethylene glycol, aluminium oxide
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
NR170924-01 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | IB301001 |
NR041224-01 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | IB301001 |
NR050125-01 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | IB301001 |
NR221224-01 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | IB301001 |
NR200322-01 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | IB301001 |