Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, PVDF, tamaño normal
GREENER_CHOICE
Pilas de consumibles con membranas de transferencia de PVDF integradas para la transferencia seca de proteínas
268.00€
Especificaciones
Formato Pila de transferencia
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensions (LxW) Normal, 13,5 cm x 8 cm
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15249296
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Invitrogen™
IB24001
10 Stacks
268.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
  • Vida útil aumentada
  • Envase compacto y reducido
  • Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
Características de la membrana de PVDF
  • Tamaño de poro de 0,2 μm, baja fluorescencia
  • Mayor capacidad de unión que la nitrocelulosa
  • Preactivada y lista para su uso sin ningún tratamiento previo con alcoholes
  • Compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
  • Unión de proteínas debido a interacciones hidrófobas
  • Capacidad de unión a proteínas: 240 μ/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
  • El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex medios (u otros tipos de gel medio), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
  • El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
Pila de transferencia
0,2 μm
Normal, 13,5 cm x 8 cm
Eliminación sostenible
PVDF
Almacenar a temperatura ambiente.
iBlot™
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, PVDF, tamaño normal