Learn More
Invitrogen™ Pilas de transferencia iBlot™ 2, nitrocelulosa, tamaño normal
Se utiliza para la transferencia de proteínas con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2.
240.00€
Especificaciones
Formato | Pila de transferencia |
---|---|
Material | Nitrocelulosa |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Dimensions (LxW) | Normal, 13,5 cm x 8 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15296526
![]() |
Invitrogen™
IB23001 |
10 Stacks |
240.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las pilas de transferencia iBlot 2 son pilas consumibles con membranas de transferencia de nitrocelulosa integradas para inmunotransferencia seca de proteínas. Cada pila contiene un electrodo revestido de cobre y tampones de cátodo y ánodo adecuados en la matriz de gel para permitir transferencias rápidas y fiables de proteínas.
- Vida útil aumentada
- Envase compacto y reducido
- Compatibilidad completa con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2
- La membrana de nitrocelulosa (0,2 μm de tamaño de poro) de esta pila se compone de nitrocelulosa pura al 100 % para proporcionar una transferencia de alta calidad
- La membrana es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, inmunodetección, fluorescencia o marcado radiactivo
- La capacidad de unión de las proteínas es de 209 μg/cm2
Tamaños de pilas de transferencia
- El tamaño normal (13 x 8,3 cm) de esta pila se utiliza para todos los geles Novex medios (u otros tipos de gel medio), dos minigeles Novex (u otros tipos de minigel) y geles E-PAGE™ 48 o 96
- El tamaño mini (8 x 8 cm) se utiliza para todos los minigeles Novex (u otros tipos de minigel)
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Pila de transferencia | |
0,2 μm | |
Normal, 13,5 cm x 8 cm | |
Eliminación sostenible |
Nitrocelulosa | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
iBlot™ |
Seguridad y manipulación
- X10 iBlot® 2 Transfer Stacks, nitrocellulose
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol