Learn More
Molecular Probes™ IANBD Amide (N,N'-Dimethyl-N-(Iodoacetyl)-N'-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Ethylenediamine)
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Descripción
La amida IANBD reactiva al tiol se puede utilizar para crear sondas respetuosas con el medio ambiente. Los espectros de absorción y emisión de fluorescencia, los rendimientos cuánticos y los coeficientes de extinción de los conjugados NBD dependen marcadamente del disolvente. Además, el NBD es un análogo funcional del hapteno del dinitrofenilo y su fluorescencia se desactiva al unirse a anticuerpos anti-dinitrofenilo (anti-DNP).
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 25 mg |
Tipo de producto | Amida IANBD |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
Reactividad química | Tiol |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Fracción reactiva | Haluro de alquilo, yodoacetamida |
Etiqueta o tinte | NBD |
Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2127259 | Certificado de análisis | 23/08/2019 | D2004 |
2349735 | Certificado de análisis | 02/07/2021 | D2004 |
2192304 | Certificado de análisis | 14/01/2020 | D2004 |
2616053 | Certificado de análisis | 15/02/2023 | D2004 |
2047607 | Certificado de análisis | 17/10/2018 | D2004 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Molecular Probes™ IANBD Amide (N,N'-Dimethyl-N-(Iodoacetyl)-N'-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Ethylenediamine) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido