Learn More
Molecular Probes™ Kit de vitalidad CTC BacLight™ RedoxSensor™
Kit de vitalidad CTC BacLight™ RedoxSensor™
Marca: Molecular Probes™ B34956
628.46 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de vitalidad CTC BacLight™ RedoxSensor™ proporciona reactivos eficaces para evaluar la salud y la vitalidad de las células bacterianas capaces de resistir a los procedimientos de fijación. Brevemente, las células sanas que respiran a través de la cadena de transporte de electrones absorberán y reducirán el CTC en un producto formazán fluorescente rojo insoluble. Las células que no respiran o respiran a velocidades más lentas reducirán menos CTC y, en consecuencia, producirán menos producto fluorescente, lo que permitirá obtener una estimación semicuantitativa de las bacterias sanas frente a aquellas en mal estado. Se incluyen colorantes fluorescentes verde y azul para ácidos nucleicos como tinción de contraste para ayudar a diferenciar las células de los restos celulares y calcular el número total de células.
Especificaciones
De –5 a –30 °C | |
Fluorescente | |
Citómetro de flujo, Microscopio de fluorescencia | |
Portaobjetos, tubos | |
1 kit |
Kit de vitalidad CTC BacLight™ RedoxSensor™, 50 reacciones, peso molecular 350,25, fórmula molecular C16H17Cl2N5, detección de fluorescencia, compatible con bacterias, almacenamiento de – 5 a – 30 °C, uso con citómetro de flujo, microscopio de fluorescencia | |
Viabilidad celular, Proliferación y función | |
CTC: 450 nm, DAPI: 344 nm, SYTO™ 24: 490 nm | |
Contiene 5 viales de cloruro de 5-ciano-2, 3-ditolil tetrazolio (CTC, 15 mg por vial), 1 vial de SYTO™ 24 Green (100 μl en DMSO) y DAPI (100 μl, solución de 5 mg/ml en agua) |
Título del producto
Molecular Probes™ Kit de vitalidad CTC BacLight™ RedoxSensor™ > 1 Kit