Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca:  Thermo Scientific™ 22105-152130
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10601116
  • 968.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
5 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
2,1 mm
150 mm
Desde 1 hasta 9
200 m²/g
C18
13%
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm > Tamaño partícula: 5 μm; 150 x 2,1 mm (L x D.I.)