Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca:  Thermo Scientific™ 22103-104630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10290755
  • 962.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,6 mm
100 mm
Desde 1 hasta 9
200 m²/g
C18
13%
Sí
LC-MS
3 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 100 x 4,6 mm (L x D.I.)