Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Carga de carbono: 13%; tamaño de poro: 190 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 22105-123030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11582881
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
5 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
125 mm
1 to 9
200 m²/g
C18
13%
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ C18, tamaño de partículas de 5 μm > Tamaño de partícula: 5 μm; 125 de longitud x 3,0mm de diámetro interno