Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase reversa HyPURITY™ C18, 3 μm, 4,6 mm x 125 mm
Carga de carbono: 13%; tamaño de poro: 190 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 22103-151030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10302975
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 mm
3 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
150 mm
1 to 9
200 m²/g
C18
13%
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase reversa HyPURITY™ C18, 3 μm, 4,6 mm x 125 mm > Particle Size: 3μm; 150L x 1.0mm I.D.