Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
Marca:  Thermo Scientific™ 22503-052130
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427814
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Información de órdenes
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2,1 mm
50 mm
De 2 a 8
200 m²/g
C18
10 %
Sí
LC-MS
3 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 50 x 2,1 mm (L x D.I.)