Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
Marca:  Thermo Scientific™ 22503-104030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407074
  • 928.93€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 15-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 mm
3 μm
L1
Sílice
Fase reversa
100 mm
190 Å
C18
10%
Fase reversa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm > Tamaño de partículas de 3 μm; D.I. x Longitud: 1,0 x 100mm