Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
Marca:  Thermo Scientific™ 22503-104630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10381125
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4.6 mm
3 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
100 mm
2 to 8
200 m²/g
C18
10%
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 100 x 4,6 mm (L x D.I.)