Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
Marca:  Thermo Scientific™ 22503-154630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10290005
  • 1025.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Información de órdenes
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
3 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
4,6 mm
150 mm
De 2 a 8
200 m²/g
C18
10%
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 150 x 4,6 mm (L x D.I.)