Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil™ Código de producto.: 10221295
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil™
Código de producto. 10221295 Tienda Thermo Scientific Productos
100 mm, 2,1 mm, 5 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10221295
Marca: Thermo Scientific™ 30005102130
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Utilice las eficaces y selectivas columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil™ para cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
Utilice las eficaces y selectivas columnas de sílice para LC Thermo Scientific™ Hypersil™ para cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de sílice para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Excelente reproducibilidad entre lotes
  • Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
  • Larga vida útil de columna
  • Alto rendimiento y eficacia de columna
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil™ >