Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ SAS C1
Se utiliza para la selectividad de compuestos moderadamente polares y multifuncionales.
387.00€ - 764.00€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Con desactivación terminal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Con desactivación terminal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10523425
|
Thermo Scientific™
30505-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Sí |
739.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10640346
|
Thermo Scientific™
30503-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 3 μm | No | |||||||
10344223
|
Thermo Scientific™
30505-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Sí |
764.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11527481
|
Thermo Scientific™
30505-034630 |
30 mm | 4,6 mm | 5 μm | No | |||||||
10371445
|
Thermo Scientific™
30505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | Sí |
387.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10087594
|
Thermo Scientific™
30505-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | No | |||||||
10699565
|
Thermo Scientific™
30505-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | No | |||||||
Descripción
Separe compuestos moderadamente polares y multifuncionales con las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1.
Las fases estacionarias Hypersil clásicas están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
- Un material de fase reversa de cadena de alquilos corta
- Selectividad para compuestos polares y multifuncionales
- Se puede utilizar en separaciones de pares de iones
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
C1 |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Hypersil Classical |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.