Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS
Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con una columna para LC preparativa con desactivación de base Hypersil PREP Phenyl BDS, apta para aplicaciones USP L11.
Marca:  Thermo Scientific™ 40505-159270XL
6859.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16309166
  • 6893.60€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa, XtendedLife
150 mm
5 μm
145 Å
60 °C
Fenilo (Ph)
5%
Sí
25 mm
3500 psi (240 bar)
De 2 a 8
185 m²/g
L11
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS >