Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS C18
Se utiliza como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros.
Marca:  Thermo Scientific™ 30103-053030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10477824
  • 732.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
Elija las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 para una fase C18 de uso general para su utilización en una amplia variedad de aplicaciones.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en muchos métodos de HPLC en todo el mundo. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, recomendamos utilizar las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
Una excelente fase C18 para una amplia gama de aplicaciones.
  • Alta eficacia
  • Reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
50 mm
3 μm
120 Å
60 °C
C18
Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
3 mm
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
170 m²/g
L1
Hypersil Classical
10%
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS C18 > Tamaño partícula: 3 μm; 50 x 3,0 mm (L x D.I.)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.