Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS-2 C18
Utilizar como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros en condiciones de funcionamiento difíciles.
Marca:  Thermo Scientific™ 31603-014001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10640056
  • 430.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
Utilice esta L1 fiable y bien probada. Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 ofrecen una alternativa a las marcas de columnas más antiguas a las que se suele hacer referencia en los métodos validados.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Disponibles en paquetes de 4
Características de la fase sólida de ODS-2
  • Basadas en sílice de tipo A
  • Excelente reproducibilidad
  • Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
  • Fabricados conforme a las directrices de calidad ISO 9001:2000
Requiere:
Soportes Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq.
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
220 m²/g
L1
Hypersil Classical
11%
Sí
4 mm
10 mm
3 μm
80Å
60 °C
C18
Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS-2 C18 >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.