Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS-2 (C8), tamaño de partículas de 5 μm
Tienen una cobertura monocapa de cadena de alquilos C8 unida químicamente a la superficie de sílice para obtener una fase reproducible y estacionaria eficaz
389.08€ - 663.64€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 120 Å |
Tipo USP | L7 |
Fase estacionaria | C8 |
Material de embalaje | Silica |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11577471
|
Thermo Scientific™
30305-124630 |
4,6 mm | 125 mm | C8 |
663.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10354093
|
Thermo Scientific™
30305-152130 |
2.1 mm | 150 mm | C8 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11567471
|
Thermo Scientific™
30305-034630 |
4.6 mm | 30 mm | C8 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequibles
Compliance
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
Especificaciones
5 μm | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase |
120 Å | |
C8 | |
6.5% | |
Reversed Phase |