Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS-2 (C8), tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequibles
Compliance
Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 6,50 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Fase | Fase reversa |