Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS-2 (C8), tamaño de partículas de 5 μm
Tienen una cobertura monocapa de cadena de alquilos C8 unida químicamente a la superficie de sílice para obtener una fase reproducible y estacionaria eficaz
Marca: Thermo Scientific™ 30305-152130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Uso en fase inversa para los pequeños péptidos y proteínas y los esteroides• Columna MOS -2
Compliance
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
Especificaciones
2.1 mm | |
5 μm | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase |
150 mm | |
120 Å | |
C8 | |
6.5% | |
Reversed Phase |