Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice estas columnas HPLC para las separaciones de fase inversas y normales.
Marca:  Thermo Scientific™ 25803-153030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10795716
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
  • Forma del pico excelente
  • Sensibilidad destacada
  • Menos retención para análisis más rápidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
HPLC
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
220 m²/g
L10
Hypersil GOLD
4 %
Sí
Columna de análisis
3 mm
150 mm
3 μm
175Å
60 °C
Ciano (CN)
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Modo mixto
Fase normal y reversa
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano > Tamaño partícula: 3 μm; 150 x 3,0 mm (L x D.I.)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.