Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice estas columnas HPLC para las separaciones de fase inversas y normales.
Marca: Thermo Scientific™ 25802-202130
Descripción
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad destacada
- Menos retención para análisis más rápidos
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
18130 psi (1250 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
Hypersil GOLD | |
4 % | |
Sí | |
Columna de análisis |
2,1 mm | |
200 mm | |
1,9 μm | |
175Å | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Modo mixto | |
Fase normal y reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.